Dichlorométhane (DCM) stabilisé, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Fournisseur: VWR Chemicals
85658.180EA 190 EUR InStock
85658.180
Dichlorométhane (DCM) stabilisé, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Étalon de référence secondaire de solvant dans la GC, pour diverses applications chromatographiques et analytiques.
  • Pureté et profil spécifique d'impureté déterminés par CG-MS, et documentés dans le certificat d'analyse
  • Données de traçabilité remontant à la charge spécifique correspondante de l'étalon primaire
  • Entièrement synthétique et pur à plus de 99,9 % par GC-FID
Stabilisé à l'amylène.
Collapse All
Désignation Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Étalon de dichlorométhane (DCM) pour la GC Flacon en verre 100 mL 85658.180
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité