L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Diméthylsulfoxyde (DMSO), étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Fournisseur: VWR Chemicals
85663.180EA 202 EUR InStock
85663.180
Diméthylsulfoxyde (DMSO), étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Étalon de référence secondaire de solvant dans la GC, pour diverses applications chromatographiques et analytiques.
  • Pureté et profil spécifique d'impureté déterminés par CG-MS, et documentés dans le certificat d'analyse
  • Données de traçabilité remontant à la charge spécifique correspondante de l'étalon primaire
  • Entièrement synthétique et pur à plus de 99,9 % par GC-FID
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité