Éthanol, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Fournisseur: VWR Chemicals
85665.180EA 186 EUR InStock
85665.180
Éthanol, étalon de référence secondaire pour la GC, PESTINORM®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Étalon de référence secondaire de solvant dans la GC, pour diverses aptaplications chromatographiques et analytiques.
  • Pureté et profil spécifique d'impureté déterminés par CG-MS, et documentés dans le certificat d'analyse
  • Données de traçabilité remontant à la charge spécifique correspondante de l'étalon primaire
  • Entièrement synthétique et pur à plus de 99,9 % par GC-FID
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité