Total Hardness Test Strips, Dosatest, VWR®
Fournisseur: VWR Chemicals
85694.610EA 284 EUR InStock
85694.610
Total Hardness Test Strips, Dosatest, VWR®
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of water hardness.
  • Ideal for rapid and easy analysis of water hardness directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: Green to red.
Conditionnement: Box of 1000 loose strips
Attention: Each test field on the test strips contains mercury(II) bromide. Toxic in contact with skin
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité