Chromate test strips, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
85695.601EA 42.7 EUR InStock
85695.601
Chromate test strips, Dosatest
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of chromate.
  • Ideal for rapid and easy analysis of chromate directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: White to violet.
Information de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité