Nitrite test strips, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
85705.601EA 32.2 EUR InStock
85705.601
Nitrite test strips, Dosatest
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of nitrite.
  • Ideal for rapid and easy analysis of nitrite directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: Yellow to red
Information de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube, instruction leaflet in a box
Attention: Strongly acidic solutions must be diluted with dilute sodium hydroxide and strongly alkaline samples with dilute sulphuric acid to pH 4 to 6.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité