Molybdenum test strips, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
85706.601EA 71.6 EUR InStock
85706.601
Molybdenum test strips, Dosatest
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of molybdenum.
  • Ideal for rapid and easy analysis of molybdenum directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: White to green.
Information de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité