Sulphate test strips, Dosatest, VWR®
Fournisseur: VWR Chemicals
85708.601EA 35 EUR InStock
85708.601
Sulphate test strips, Dosatest, VWR®
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of sulphate.
  • Ideal for rapid and easy analysis of sulphate directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: Red to yellow
Information de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
Attention: If the sample solution has a pH value of 4 to 8, the reaction will take place without interferences. Strongly acid solutions have to be buffered with sodium acetate, and alkaline with tartaric acid.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité