Total Iron Test Strips, Dosatest, VWR®
Fournisseur: VWR Chemicals
85709.601EA 27.4 EUR InStock
85709.601
Total Iron Test Strips, Dosatest, VWR®
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of iron.
  • Ideal for rapid and easy analysis of iron directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change 0 - 1000: White to dark red.
Colour change 0 - 100: White to blue violet
Information de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
Attention: For the lower concentration test strip, the coloration produced by some heavy metals in higher concentrations can be eliminated by adding cadmium powder.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité