Arsenic test strips, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
85710.601EA 86.3 EUR InStock
85710.601
Arsenic test strips, Dosatest
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of arsenic.
  • Ideal for rapid and easy analysis of arsenic directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: White to yellow-brown
Information de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box
Attention: Each test field on the test strips contains mercury(II) bromide. Toxic in contact with skin
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité