Quaternary ammonium test strips, Dosatest, VWR®
Fournisseur: VWR Chemicals
85711.601EA 15.5 EUR InStock
85711.601
Quaternary ammonium test strips, Dosatest, VWR®
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of QUAT.
  • Ideal for rapid and easy analysis of QUAT ammonium directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: Yellow  to  blue-green
Information de livraison: Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité