Brome solution R Reag. Ph. Eur. 1012401
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85715.180EA 107 EUR InStock
85715.180
Brome solution R Reag. Ph. Eur. 1012401
Brome
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water. Short shelf life of max. 3 months
Starting materials: Bromine R / Potassium bromide R / Water R
Formule: Br₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010896
Numéro CAS: 7726-95-6
ONU: 1744
ADR: 8(6.1),I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité