Étalons secondaires pour le titrage volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
85685.100EA 40.05 EUR InStock
85685.100 85687.100 85734.080
Étalons secondaires pour le titrage volumétrique
Étalons Étalons organiques
La gamme d'étalons secondaires VWR® offre un niveau de pureté et d'homogénéité exceptionnel, permettant la vérification de solutions volumétriques.
  • Haute pureté, pour éviter les éventuelles interférences
  • Détermination précise du contenu, pour diminuer les erreurs de méthodes
  • Certificat d'analyse complet, pour une assurance qualité
  • Conditionnement en verre, livré dans une boîte en carton opaque qui empêche la dégradation liée à la lumière
  • Traçables par rapport aux normes NIST
Le titre volumétrique varie dans le temps. Il est recommandé de procéder à des vérifications périodiques, notamment pour les solutions extrêmement diluées, ou pour les solutions instables chimiquement.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité