VWR® Buffer, Ammonium Chloride, pH 10, Reag. Ph.Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
85739.290EA 83.4 EUR InStock
85739.290
VWR® Buffer, Ammonium Chloride, pH 10, Reag. Ph.Eur.
Buffers Tampons pH
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for purified water.
  • Ph Eur N 4007300
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité