L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Solutions de référence colorimétriques selon les exigences Ph. Eur., prêtes à l'emploi
Fournisseur: VWR Chemicals
85752.001EA 552 EUR InStock
85752.001 85753.001 85754.001 85755.001 85756.001 88364.001
Solutions de référence colorimétriques selon les exigences Ph. Eur., prêtes à l'emploi
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Ces solutions sont développées et produites conformément au chapitre 2.2.2. "Degré de coloration des liquides" de la Pharmacopée Européenne (brun, brun-jaune, vert-jaune, rouge, jaune). Les sets sont prêts à l'emploi, spécifiquement conçus pour vous faire gagner du temps et de l'argent, car la préparation de ces solution est très complexe.
  • Sets faciles à utiliser
  • Solutions prêtes à l'emploi
  • Stabilité - durée de conservation de 36 mois
  • Certificat d'analyse fourni avec le set
Les sets sont faciles à utiliser: il suffit d'introduire l'échantillon dans le flacon vide fourni avec le set, et de comparer la couleur avec la solution de référence dans le coffret.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité