VWR® ARISTAR®, Ion chromatography anion multi-element standard solution, Certified Reference Material
Fournisseur: VWR Chemicals
85783.154EA 126 EUR InStock
85783.154
VWR® ARISTAR®, Ion chromatography anion multi-element standard solution, Certified Reference Material
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
This certified reference material is produced using a high purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionized water and filtered through a 0.2 micron filter.
10 mg/kg each of: F⁻, Cl⁻, Br-, NO₃⁻, PO₄³⁻, SO₄²⁻ in H2O
Certifications: CRM ISO 17034 and ISO 17025. Traceable to NIST.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité