VWR® ARISTAR®, Cyanide 1000 mg/L Standard for ion chromatography in 0.1% KOH, Certified Reference Material
Fournisseur: VWR Chemicals
85784.260EA 96.5 EUR InStock
85784.260
VWR® ARISTAR®, Cyanide 1000 mg/L Standard for ion chromatography in 0.1% KOH, Certified Reference Material
Étalons Étalons anioniques Standards de cyanure
This certified reference material is produced using a high purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionized water and filtered through a 0.2 micron filter.
Certified value and uncertainty (mg/l): 1000.0 ± 5.0
Certifications: CRM ISO 17034 and ISO 17025. Traceable to NIST.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité