1-Décanesulfonate de sodium ≥99.0%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
85792.150EA 73.2 EUR InStock
85792.150
1-Décanesulfonate de sodium ≥99.0%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
1-Décanesulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
MW: 244.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007526
Numéro CAS: 13419-61-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,00 %
Appearance White to cream powder
IR Spectrum Passes test
Appearance of solution (5 %) Clear and colourless
Water ≤ 1,0 %
Absorbance (210 nm) (0.2 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.2 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (230 nm) (0.2 mol/l) ≤ 0,02
Absorbance (260 nm) (0.2 mol/l) ≤ 0,02
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plastic bottle 25 g 85792.150
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité