Lithium dodécyle sulfate ≥98.5%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
85793.150EA 73.2 EUR InStock
85793.150
Lithium dodécyle sulfate ≥98.5%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Lithium dodécyle sulfate
Formule: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272.34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007467
Numéro CAS: 2044-56-6
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (C12) ≥ 98,50 %
Appearance White fine crystals
IR Spectrum Passes test
Loss on drying (120°C; under vacuum) ≤ 0,50 %
Appearance of solution (1 %; ethanol) Clear and colourless
Appearance of solution (3 %) Clear and colourless
Cl (Chloride) ≤ 100,0 ppm
Absorbance (260 nm) (3 %) ≤ 0,100
Absorbance (280 nm) (3 %) ≤ 0,075
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plastic bottle 25 g 85793.150
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité