Tétrabutylammonium hydrogénosulfate, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
85794.150EA 218 EUR InStock
85794.150
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339.54 g/mol
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Acidimetric) ≥ 99,00 %
IR Spectrum Passes test
Absorbance (200 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,155
Absorbance (220 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,046
Absorbance (250 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,009
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plastic bottle 25 g 85794.150
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité