Méthanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour UHPLC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Filtré à travers un filtre de 0,1 micron.
85802.290EA 93.1 EUR InStock
85802.290
Méthanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour UHPLC-MS
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1) II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min. 99.9%
Identity (IR) complying
Clear colorless liquid complying
Color (APHA Pt-Co) max. 10
Water(KF) max. 0.01% w/w
Residue after evaporation max. 0.7 ppm
Acidity max. 0.001 meq/g
Alkalinity max. 0.0002 meq/g
Aluminium (Al) max. 5 ppb
Calcium (Ca) max. 5 ppb
Iron (Fe) max. 5 ppb
Potassium (K) max. 5 ppb
Magnesium (Mg) max. 5 ppb
Sodium (Na) max. 25 ppb
Fluorescence 254/450 nm (as Quinine) max. 0.5 ppb
Fluorescence 365/450 nm (as Quinine) max. 0.5 ppb
UHPLC/MS ESI/APCI+ (as Reserpine) max. 2 ppb
UHPLC/MS ESI/APCI- (as Reserpine) max. 10 ppb
PEG Signal-to-noise ratio max. 50
UHPLC-UV Gradient (230 nm) max. 2.0 mAU
UHPLC-UV Gradient (254 nm) max. 0.5 mAU
UV Absorbance 210nm max. 0.50 AU
UV Absorbance 215 nm max. 0.40 AU
UV Absorbance 220 nm max. 0.20 AU
UV Absorbance 230 nm max. 0.10 AU
UV Absorbance 254 nm max. 0.01 AU
UV Absorbance 260 nm max. 0.005 AU
UV Absorbance 280 nm max. 0.005 AU
Filtered through 0.1 µm
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle 1 L 85802.290P
Promotion
Valable jusque au 31/07/2025
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité