Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cérium (IV) sulfate 0.25 mol/l (0.25 N) dans l'acide sulfurique 0,25 N, AVS TITRINORM solution volumétrique

Fournisseur: VWR Chemicals

85804.290EA 135 EUR InStock
85804.290
Cérium (IV) sulfate 0.25 mol/l (0.25 N) dans l'acide sulfurique 0,25 N, AVS TITRINORM solution volumétrique
Cerium (IV) sulphate


Formule: Ce(SO₄)₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 -> 0.2505 mol/l

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité