Iode 0.025 M (0.05 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
85805.260EA 45 EUR InStock
85805.260
Iode 0.025 M (0.05 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Iode
Formule: I₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0,02488 --> 0,02512 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité