Potassium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
85809.290EA 20.4 EUR InStock
85809.290
Potassium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Potassium chlorure
Formule: KCl
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité