Sodium chlorure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
85811.290EA 20.4 EUR InStock
85811.290
Sodium chlorure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité