Sodium chlorure 0,5 mol/l 0,5 N en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
85812.290EA 22.3 EUR InStock
85812.290
Sodium chlorure 0,5 mol/l 0,5 N en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité