Éthanol Eurodenatured 80, TechniSolv® (1:1:1)
Fournisseur: VWR Chemicals
85828.440EA 120 EUR InStock
85828.440
Éthanol Eurodenatured 80, TechniSolv® (1:1:1)
Éthanol Eurodenatured
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (V/V) min. 78.0%
Denatonium benzoate (ppm) 9.3 - 10.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.78 - 0.91 %
2-Propanol (V/V) 0.78 - 0.91%
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plastic drum 20 L 85828.440
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité