Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Noir Ériochrome T, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

858390-100G 858390-1KG 858390-500G
858390-100GEA 60.4 EUR InStock
858390-100G SIAL858390-1KG SIAL858390-500G
Noir Ériochrome T, Sigma-Aldrich®
Noir Ériochrome T


Formule: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003935
Numéro CAS: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a54fcee283659c6154da4eddffaef1718d046925&vid=8f1128967a01a32802f875d8c8d77de19679a735&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité