Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide nitrique fumant ≥99%, AnalaR NORMAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

85850.270EA 111 EUR InStock
85850.270
Acide nitrique fumant ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Acide nitrique
Packed in a plastic coated amber glass bottle with a vented cap.

Information de livraison: For transport the bottle is packed in a cardboard box, in a moulded fibre tray with Vermiculite, in a plastic bag, in a metal can.

Attention: According to the chemical properties of 100% nitric acid the influence of light can cause formation of nitrogen oxides.


Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 86 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2032
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.0 %
Appearance yellow clear liquid
Chloride (Cl) max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
Sulphate (SO4) max. 0.001 %
Ag (Silver) max. 0.00001 %
Al (Aluminium) max. 0.0001 %
As (Arsenic) max. 0.00002 %
Ba (Barium) max. 0.00001 %
Be (Beryllium) max. 0.00001 %
Bi (Bismuth) max. 0.00005 %
Ca (Calcium) max. 0.00005 %
Cd (Cadmium) max. 0.00001 %
Co (Cobalt) max. 0.00001 %
Cr (Chromium) max. 0.00005 %
Cu (Copper) max. 0.00001 %
Fe (Iron) max. 0.0005 %
K (Potassium) max. 0.00005 %
Li (Lithium) max. 0.00001 %
Mg (Magnesium) max. 0.00001 %
Mn (Manganese) max. 0.00001 %
Mo (Molybdenum) max. 0.00001 %
Na (Sodium) max. 0.0003 %
Ni (Nickel) max. 0.00005 %
Pb (Lead) max. 0.00001 %
Ti (Titanium) max. 0.00005 %
V (Vanadium) max. 0.00001 %
Zn (Zinc) max. 0.0003 %
Zr (Zirconium) max. 0.001 %
residue on ignition (as SO4) max. 0.005 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité