Plomb acétate sur coton Reag. Ph. Eur. 1048101
Fournisseur: VWR Chemicals
85868.130EA 279 EUR InStock
85868.130
Plomb acétate sur coton Reag. Ph. Eur. 1048101
Plomb acétate sur coton
  • Composition: 1 dilute acetic acid:10 lead acetate solution
  • Form: Cottony balls
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: (H₃CCOO)₂Pb
Numéro CAS: 6080-56-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité