Bleu noir d'ériochrome B (C.I. 14640)
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
85900.150EA 26.2 EUR InStock
85900.150
Bleu noir d'ériochrome B (C.I. 14640)
Bleu noir d'ériochrome B
Formule: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
Numéro MDL: MFCD00003934
Numéro CAS: 3564-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance black powder
Absorption maximum λmax (in water) 520 - 540 nm
Absorbance A (at λmax; c=20 mg/l in water + 10ml HCl 1 mol/l; 1 cm) 0,2 - 0,6
Loss on drying (110 °C) max. 10%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité