Vert de bromocrésol ≥95% (teneur en colorant), en poudre, AnalaR NORMAPUR® ACS indicateur de pH
Fournisseur: VWR Chemicals
85911.100EA 62 EUR InStock
85911.100
Vert de bromocrésol ≥95% (teneur en colorant), en poudre, AnalaR NORMAPUR® ACS indicateur de pH
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Point de fusion: 217…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dye content (spectrophotometrically) ≥ 95 %
Appearance Yellow to tan powder
Appearance of solution Conforms
Identification (IR) Passes test
Sensitivity Passes test
Transition range (according to ACS) Passes test
Visual transition interval pH 3.8 - pH 5.4
Loss on drying (110°C) ≤ 3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité