Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Nonane ≥95.0%, PESTINORM®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

Packaged under nitrogen.

85931.320EA 293 EUR InStock
85931.320
n-Nonane ≥95.0%, PESTINORM®
n-Nonane


Formule: H₃C(CH₂)₇CH₃
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009574
Numéro CAS: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
ONU: 1920
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) min. 95.00%
Evaporation residue max. 1 ppm
Water max. 0.0050 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) max. 5 ng/l

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité