n-Hexane, PESTINORM® Supra Trace pour analyse MOSH/MOAH
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85957.320EA 204 EUR InStock
85957.320
n-Hexane, PESTINORM® Supra Trace pour analyse MOSH/MOAH
n-Hexane
Mineral oils are almost universally present in our environment. The main compounds of interest are mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH).
Both types are easily absorbed by the human body from food and can accumulate in body fat and in some organs.
  • Specifically designed and tested for the MOSH/MOAH analysis
  • Tested and guaranteed by HPLC/UV – GC-FID and GC-MS to have less than 3 ng/ml, and by GC-ECD less than 3 pg/ml of any peak in the full range from C10 to C50 of the MOSH/MOAH impurities
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94,3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless liquid
Identity (IR) Complies
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.0 %
Hexane isomers + methylcyclopentane min. 99.8 %
MOSH Test by GC/FID max. 5 ng/ml
MOAH Test by LC/UV max. 5 ng/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to Deca-PCB (as Lindane) max. 3 pg/ml
Water (KF) max. 0.02 % w/w
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 2,5 L 85957.320
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité