Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, PESTINORM® pour analyse MOSH/MOAH
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilisé avec de l'Amylène
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85958.320EA 136 EUR InStock
85958.320
Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, PESTINORM® pour analyse MOSH/MOAH
Dichlorométhane
Mineral oils are almost universally present in our environment. The main compounds of interest are mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH).
Both types are easily absorbed by the human body from food and can accumulate in body fat and in some organs.
  • Specifically designed and tested for the MOSH/MOAH analysis
  • Tested and guaranteed by HPLC/UV – GC-FID and GC-MS to have less than 3 ng/ml, and by GC-ECD less than 3 pg/ml of any peak in the full range from C10 to C50 of MOSH/MOAH impurities
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1 III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless liquid
Identity (IR) Complies
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.9 %
MOSH Test by GC/FID max. 5 ng/ml
MOAH Test by LC/UV max. 5 ng/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to Deca-PCB (as Lindane) max. 3 pg/ml
Water (KF) max. 0.02 % w/w
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 2,5 L 85958.320
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité