Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanol avec acide formique 0,1% / formiate d'ammonium 2mM, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS

Fournisseur: VWR Chemicals

85959.320EA 302 EUR InStock
85959.320
Méthanol avec acide formique 0,1% / formiate d'ammonium 2mM, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Methanol with Formic acid 0.1% / Ammonium formate 2mM


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Nominal concentration (V/V) 0.095 to 0.105 %
Ammonium formate 2 mM
Water Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) Min. 20 %
Transmittance (240 nm) Min. 50 %
Transmittance (250 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité