Amidon 1% en solution aqueuse stabilisé Reag. Ph. Eur. 1085103
Fournisseur: VWR Chemicals
Stabilization: Stabilised with mercury (II) iodide 0.01 %
85964.180EA 125 EUR InStock
85964.180
Amidon 1% en solution aqueuse stabilisé Reag. Ph. Eur. 1085103
Amidon
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité