L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Set de solutions étalon (solutions de dichromate de potassium) pour étalonner les spectrophotomètres UV-Vis.
Fournisseur: VWR Chemicals
85969.001EA 394 EUR InStock
85969.001
Set de solutions étalon (solutions de dichromate de potassium) pour étalonner les spectrophotomètres UV-Vis.
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Set pour contrôler la linéarité de l'absorption d'un spectrophotomètre.
Set de réactifs pour étalonner des spectrophotomètres, qui fournit à l'utilisateur deux concentrations différentes de dichromate de potassium additionné d'acide sulfurique comme solution de référence.
Le set contient:
1×250 ml bichromate de potassium 50 mg/L dans H₂SO₄ (0,005 M)
1×250 ml bichromate de potassium 100 mg/L dans H₂SO₄ (0,005 M)
2×250 ml d'acide sulfurique (0,005 M)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité