Set de solutions étalon (solutions de dichromate de potassium) pour étalonner les spectrophotomètres UV-Vis.
Fournisseur: VWR Chemicals
85969.001EA 386 EUR InStock
85969.001
Set de solutions étalon (solutions de dichromate de potassium) pour étalonner les spectrophotomètres UV-Vis.
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Set pour contrôler la linéarité de l'absorption d'un spectrophotomètre.
Set de réactifs pour étalonner des spectrophotomètres, qui fournit à l'utilisateur deux concentrations différentes de dichromate de potassium additionné d'acide sulfurique comme solution de référence.
Le set contient:
1×250 ml bichromate de potassium 50 mg/L dans H₂SO₄ (0,005 M)
1×250 ml bichromate de potassium 100 mg/L dans H₂SO₄ (0,005 M)
2×250 ml d'acide sulfurique (0,005 M)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité