Carbone disulfure ≥99.90%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Packaged under nitrogen.
85971.290EA 440 EUR InStock
85971.290
Carbone disulfure ≥99.90%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Carbone disulfure
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: CS₂
Point d'ébullition: 46.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –111.6 °C
Densité: 1.2632 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
ONU: 1131
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.90%
Water 0.01%
Evaporation residue max. 0.0010%
Benzene (GC) max. 0.0030%
Toluene (GC) max. 0.0010%
Xylene (GC) max. 0.0010%
Alkalinity (meq/g) max. 0.0002
Acidity (meq/g) max. 0.0005
Color (APHA) max. 10
UV Transmission (382 nm) min. 10.00%
UV Transmission (388 nm) min. 35.00%
UV Transmission (403 nm) min. 80.00%
UV Transmission (410 nm) min. 90.00%
UV Transmission (500 nm) min. 99.00%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité