Carbone disulfure ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85972.290EA 153 EUR InStock
85972.290
Carbone disulfure ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Carbone disulfure
Formule: CS₂
Point d'ébullition: 46.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –111.6 °C
Densité: 1.2632 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
ONU: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (G.C.) min. 99,9 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Density (20º/20º) approx. 1,26
Appearance clear and colourless
Boiling point 46 - 47 °C
Colour (Hazen) max. 10
Cadmium (Cd) max. 0,05 ppm
Calcium (Ca) max. 0,5 ppm
Chromium (Cr) max. 0,02 ppm
Cobalt (Co) max. 0,02 ppm
Copper (Cu) max. 0,02 ppm
Iron (Fe) max. 0,1 ppm
Lead (Pb) max. 0,1 ppm
Magnesium (Mg) max. 0,1 ppm
Manganese (Mn) max. 0,02 ppm
Nickel (Ni) max. 0,02 ppm
Zinc (Zn) max. 0,1 ppm
Sulfur dioxide (SO2) max. 0,00025 %
Hydrogen sulfide (as H2S) max. 0,00015 %
Benzene (G.C.) max. 0,005 %
Toluene (G.C.) max. 0,0005 %
Residue on evaporation max. 0,001 %
Water (K.F.) max. 0,01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité