Carbone disulfure ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85974.290EA 125 EUR InStock
85974.290
Carbone disulfure ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Carbone disulfure
Formule: CS₂
Point d'ébullition: 46.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –111.6 °C
Densité: 1.2632 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
ONU: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (G.C.) min. 99,5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Density (20°/4°) 1,262 - 1,264
Sulfates (SO4) max. 0,0005 %
Sulfites (as SO2) max. 0,003%
Copper (Cu) max. 0,2 ppm
Iron (Fe) max. 0,5 ppm
Lead (Pb) max. 0,2 ppm
Nickel (Ni) max. 0,2 ppm
Benzene (G.C.) max. 0,005 %
Toluene (G.C.) max. 0,005 %
Residue on evaporation max. 0,002 %
Water (K.F.) max. 0,02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité