1,2,4-Trichlorobenzène ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
85997.290EA 0 EUR InStock
85997.290
1,2,4-Trichlorobenzène ≥98%, GPR RECTAPUR®
1,2,4-Trichlorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₃
Point d'ébullition: 214.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000547
Numéro CAS: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
ONU: 2321
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min 98%
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 1,454 - 1,455
Refractive index (20 °C, 589 nm) 1,570 - 1,572
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité