Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit based on naphthol AS-MX phosphate and fast blue RR salt (with citrate), Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ600 (more info.)

85L2-1KT
85L2-1KTEA 413 EUR InStock
85L2-1KT
Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit based on naphthol AS-MX phosphate and fast blue RR salt (with citrate), Sigma-Aldrich®
Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit
Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP) kits are intended for the semi-quantitative demonstration of alkaline phosphatase activity in white blood cells.

  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology

Peripheral blood or bone marrow preparations are fixed to a microscope slide. The film is then incubated in a mixture of naphthol AS-MX phosphate alkaline solution with fast blue RR salt. The resulting blue, insoluble, granular dye deposit indicates sites of alkaline phosphatase activity.

Kit component also available separately
Hematoxylin Solution, Mayer’s 100 mL (MHS1)
Naphthol AS-MX phosphate 20 mL (855)
Citrate Concentrated Solution 20 mL (854C)
Fast Blue RR Salt, Preweighed Capsules 10 capsules (FBS25)


IVDLogo
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité