Toluène ≥99.5% (par GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Management of Change (MOC) category = N
8608-26EA 0 EUR InStock
8608-26
Toluène ≥99.5% (par GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
Point d'ébullition: 110.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=25b1151f2c36438a22b72ca824b8b675133227c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥ 99.5%
ACS - Assay (C₆H₅CH₃) (by GC) ≥ 99.5 %
Benzene (C₆H₆), For Information On ly ≤10
ACS - Color (APHA) ≤ 10
ACS - Residue after Evaporation ≤ 0.001 %
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤ 0.003 %
ACS - Water (H₂O)(by KF, coulometric) ≤ 0.03 %
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité