Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique 0.13 mol/l (0.26 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM

Fournisseur: VWR Chemicals

86103.360EA 63.6 EUR InStock
86103.360
Acide sulfurique 0.13 mol/l (0.26 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM
Acide sulfurique


Formule: H₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 0.1250 --> 0.1350 mol/l

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité