Azure II, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
861065-25G
861065-25GEA 98.6 EUR InStock
861065-25G
Azure II, en poudre, Sigma-Aldrich®
Azure II
Azure II has been used in the Richardson′s stock solution for the staining of lysosomal glycogen. It has also been used in the periodic acid schiff staining procedure for the staining of glycogen, nuclei and cytoplasm.
Formule: C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080716
Numéro CAS: 37247-10-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5a8f72d21506a9e3b3c05e38d7745f2496716b8&vid=cf8dcca41a1624592f529e66ab7183fcc804e441&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité