Rouge de méthyle chlorhydrate dans de l'eau, qualité ACS du réactif, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
861235-25G
861235-25GEA 43.4 EUR InStock
861235-25G
Rouge de méthyle chlorhydrate dans de l'eau, qualité ACS du réactif, Sigma-Aldrich®
Rouge de méthyle chlorhydrate
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃O₂
Point de fusion: 175 °C
Numéro MDL: MFCD00012614
Numéro CAS: 63451-28-5
EINECS: 264-190-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a50d91aa170afec176b5644b14a7252710cb2486&vid=918600653c77053735d47841c9e53d3cba4389d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Light Blue to Very Dark Blue and Light Purple to Very Dark Purple
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Clarity of Solution
c = 0.1%; Ethanol
Conforms
Visual Interval
pH 4.2
Pink
Visual Interval
pH 5.5
Orange
Visual Interval
pH 6.2
Yellow
Meets ACS Requirements Current ACS Specification
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité