Acide acétique 2%, VOLUSOL®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
86139.310EA 31.8 EUR InStock
86139.310
Acide acétique 2%, VOLUSOL®
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 1.9 --> 2.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité