Acide sulfurique fumant 65% (SO₃), GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
86153.243EA 647 EUR InStock
86153.243
Acide sulfurique fumant 65% (SO₃), GPR RECTAPUR®
Acide sulfurique fumant
Conditionnement: Two 1 L glass bottles in a metal can with Vermiculite
Formule: H₂O₇S₂ (H₂SO₄ + SO₃)(1:2)
Point d'ébullition: 64 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1.99 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137792
Numéro CAS: 8014-95-7
EINECS: 231-976-8
ONU: 1831
ADR: 8 (6.1),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Content of free SO₃ (acidimetric) 64 – 66%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité