Sulphonazo III sodium salt indicateur de titration (SO4), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
86170-5G
86170-5GEA 90.4 EUR InStock
86170-5G
Sulphonazo III sodium salt indicateur de titration (SO4), Fluka™
Sulphonazo III sodium salt
Titration indicator for SO4.
Colour: Green to brown, green to black, blue to black
Form: Powder
Formule: C₂₂H₁₆N₄O₁₄S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003942
Numéro CAS: 68504-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Identity (IR) complying
Solution 1g to 100ml (H₂O) complying
Loss on drying (110°C) Max. 12 %
Application test complying
Absorption maximum 562 - 572 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 200
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité